Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
E0626-1G E0626-5G
TCIAE0626-1GEA 70 EUR
TCIAE0626-1G TCIAE0626-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₅F₃
Peso Molecular: 170.134 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861903
Número CAS: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %