Print…
4-Ethynylanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
E0603-1G E0603-5G E0603-25G
TCIAE0603-1GEA 30 EUR
TCIAE0603-1G TCIAE0603-5G TCIAE0603-25G
4-Ethynylanisole ≥98.0% (por GC)
4-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168815
Número CAS: 768-60-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %