Print…
EDTA sal tetrasódico tetrahidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: EDTA tetrasodium tetrahydrate, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate
E0565-25G E0565-500G
TCIAE0565-25GEA 17 EUR
TCIAE0565-25G TCIAE0565-500G
EDTA sal tetrasódico tetrahidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
EDTA sal tetrasódico tetrahidratado
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
Número MDL : MFCD00150027
Número CAS: 13235-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3092b3ce810d517cb493feee0307ed67be682f1d&vid=e9d26e0050feabcfe9b5addd81a9ba6dff51834d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 14.0 to 18.0 %