Print…
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0562-25G E0562-5G
TCIAE0562-25GEA 87 EUR
TCIAE0562-25G TCIAE0562-5G
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD00129040
Número CAS: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C