Print…
4-Ethynylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridylacetylene
E0561-100MG E0561-500MG
TCIAE0561-100MGEA 52 EUR
TCIAE0561-100MG TCIAE0561-500MG
4-Ethynylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₅N
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04038420
Número CAS: 2510-22-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency