Print…
3-Ethynylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridylacetylene
E0560-1G E0560-5G
TCIAE0560-1GEA 42 EUR
TCIAE0560-1G TCIAE0560-5G
3-Ethynylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₅N
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02177459
Número CAS: 2510-23-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C