Print…
2-Ethoxy-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0536-25G E0536-5G
TCIAE0536-25GEA 154 EUR
TCIAE0536-25G TCIAE0536-5G
2-Ethoxy-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxy-5-nitropyridine
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Número MDL : MFCD01646181
Número CAS: 31594-45-3
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %