Print…
3-(Ethylamino)phenol hemisulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E0534-1G E0534-5G
TCIAE0534-1GEA 80 EUR
TCIAE0534-1G TCIAE0534-5G
3-(Ethylamino)phenol hemisulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(Ethylamino)phenol hemisulphate
Fórmula: C₈H₁₁NO
Número MDL : MFCD03093630
Número CAS: 1274892-48-6
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency