Print…
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
E0518-25ML E0518-500ML
TCIAE0518-25MLEA 21 EUR
TCIAE0518-25ML TCIAE0518-500ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Ethylene glycol monovinyl ether
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00192151
Número CAS: 764-48-7
EINECS: 212-124-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %