Print…
N-Ethylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
E0517-1G E0517-25G E0517-5G
TCIAE0517-1GEA 60 EUR
TCIAE0517-1G TCIAE0517-25G TCIAE0517-5G
N-Ethylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Ethylglycine
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Número MDL : MFCD00037794
Número CAS: 627-01-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency