Print…
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate ≥95.0% (por HPLC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
E0489-25G E0489-500G
TCIAE0489-25GEA 16 EUR
TCIAE0489-25G TCIAE0489-500G
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate ≥95.0% (por HPLC) estabilizado
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅
Ponto de Inflamação: 141°C
Número MDL : MFCD00054405
Número CAS: 21282-97-3
EINECS: 244-311-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%