Print…
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: EDTA Dianhydride, 4,4'-Ethylenebis(2,6-morpholinedione), 4,4-(Ethane-1,2-diyl)bis(morpholine-2,6-dione)
E0480-25G E0480-100G
TCIAE0480-25GEA 106 EUR
TCIAE0480-25G TCIAE0480-100G
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₆
Número MDL : MFCD00074963
Número CAS: 23911-25-3
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %