Print…
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (por GC) reagente protetor para aldeídos e cetonas
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
E0478-25G E0478-5G
TCIAE0478-25GEA 78 EUR
TCIAE0478-25G TCIAE0478-5G
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (por GC) reagente protetor para aldeídos e cetonas
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Fórmula: C₈H₂₂O₂Si₂
Peso Molecular: 206.43 g/mol
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00009640
Número CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %