Print…
Ethyl isopropyl sulphone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Ethylsulphonyl)propane
E0475-25G E0475-5G
TCIAE0475-25GEA 183 EUR
TCIAE0475-25G TCIAE0475-5G
Ethyl isopropyl sulphone ≥97.0% (por GC)
Ethyl isopropyl sulphone
Fórmula: C₅H₁₂O₂S
Ponto de ebulição: 91°C
Número MDL : MFCD00050418
Número CAS: 4853-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d881d77e81e3da7796f8b923f773b9dfb87258&vid=c8d881d77e81e3da7796f8b923f773b9dfb87258&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %