Print…
4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
E0473-25G E0473-5G
TCIAE0473-25GEA 176 EUR
TCIAE0473-25G TCIAE0473-5G
4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Ethylamino-1-butanol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Peso Molecular: 117.19 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Número MDL : MFCD00671534
Número CAS: 39216-86-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %