Ethylene di(thiotosylate) ≥98.0% (por HPLC) reagente protetor para metileno ativo
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1,2-Ethanedithiol Ditosylate, Ethylene Bis(p-toluenethiosulphonate), S,S'-Ethylene p-Toluenethiosulphonate, 1,2-Di(p-tosylthio)ethane
E0471-25G
E0471-5G
TCIAE0471-25GEA
413
EUR
TCIAE0471-25G
TCIAE0471-5G
Ethylene di(thiotosylate) ≥98.0% (por HPLC) reagente protetor para metileno ativo
Ethylene di(thiotosylate)
Fórmula:
C₁₆H₁₈O₄S₄ Peso Molecular: 402.56 g/mol |
Número MDL :
MFCD00008550 Número CAS: 2225-23-2 EINECS: 218-752-5 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |