Print…
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0469-1G E0469-5G
TCIAE0469-1GEA 44 EUR
TCIAE0469-1G TCIAE0469-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00671533
Número CAS: 381670-33-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +98.0 deg (C=0.6, CHCl3)