Print…
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0452-1G E0452-5G
TCIAE0452-1GEA 119 EUR
TCIAE0452-1G TCIAE0452-5G
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Fórmula: C₇H₁₄N₂O
Número MDL : MFCD00191361
Número CAS: 114812-34-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -114.0 to -120.0 deg (C=0.5, MeOH