Print…
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (-)-1-Ethyl-L-proline Ethyl Ester, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Et-Pro-OEt
E0450-1G E0450-5G
TCIAE0450-1GEA 39 EUR
TCIAE0450-1G TCIAE0450-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00191434
Número CAS: 938-54-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -98.0 deg (C=0.6, CHCl3)