Print…
cis-Epoxysuccinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0449-25G E0449-5G
TCIAE0449-25GEA 225 EUR
TCIAE0449-25G TCIAE0449-5G
cis-Epoxysuccinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
cis-Epoxysuccinic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Número MDL : MFCD00191645
Número CAS: 16533-72-5
EINECS: 240-604-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 149.0 to 155.0 deg-C