Print…
2-Ethylthiophenothiazine ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
E0447-25G E0447-500G
TCIAE0447-25GEA 23 EUR
TCIAE0447-25G TCIAE0447-500G
2-Ethylthiophenothiazine ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
2-Ethylthiophenothiazine
Fórmula: C₁₄H₁₃NS₂
Número MDL : MFCD00191362
Número CAS: 46815-10-5
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C