Print…
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0441-100MG E0441-500MG
TCIAE0441-100MGEA 165 EUR
TCIAE0441-100MG TCIAE0441-500MG
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ≥95.0% (por GC)
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Fórmula: C₂₀H₃₀O₂
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065716
Número CAS: 10417-94-4
Merck Index: 14,03531
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %