Print…
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0437-25ML E0437-5ML
TCIAE0437-25MLEA 116 EUR
TCIAE0437-25ML TCIAE0437-5ML
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (por GC)
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 199°C
Número MDL : MFCD00191433
Número CAS: 33697-53-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %