Print…
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))dibenzoic acid, 1,2-Bis(4-carboxyphenoxy)ethane
E0415-1G E0415-5G
TCIAE0415-1GEA 130 EUR
TCIAE0415-1G TCIAE0415-5G
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (por análise titulométrica)
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 302.28 g/mol
Número MDL : MFCD00020365
Número CAS: 3753-05-7
EINECS: 223-155-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %