Print…
Vinyl-2-ethylhexanoate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E0404-25ML E0404-500ML
TCIAE0404-25MLEA 21 EUR
TCIAE0404-25ML TCIAE0404-500ML
Vinyl-2-ethylhexanoate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Vinyl-2-ethylhexanoate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00009488
Número CAS: 94-04-2
EINECS: 202-297-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %