Print…
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0392-25G E0392-100G
TCIAE0392-25GEA 39 EUR
TCIAE0392-25G TCIAE0392-100G
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₆O₄
Número MDL : MFCD00151506
Número CAS: 6118-51-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency