Print…
3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Ethoxypropenenitrile
E0388-25ML E0388-250ML
TCIAE0388-25MLEA 51 EUR
TCIAE0388-25ML TCIAE0388-250ML
3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₅H₇NO
Ponto de ebulição: 71°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00010193
Número CAS: 61310-53-0
EINECS: 262-706-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)