Print…
Etilefrine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
E0381-25G E0381-5G
TCIAE0381-25GEA 293 EUR
TCIAE0381-25G TCIAE0381-5G
Etilefrine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Etilefrine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso Molecular: 217.69 g/mol
Número MDL : MFCD00060167
Número CAS: 943-17-9
EINECS: 213-398-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b9a4eb399fb516e1ab63a4791639f25e55e5e33&vid=5b9a4eb399fb516e1ab63a4791639f25e55e5e33&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency