Print…
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Carbomethoxy-1-ethylpyridinium Iodide
E0362-1G E0362-5G
TCIAE0362-1GEA 23 EUR
TCIAE0362-1G TCIAE0362-5G
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide
Fórmula: C₉H₁₂INO₂
Peso Molecular: 293.10 g/mol
Número MDL : MFCD00011996
Número CAS: 1199-65-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C