Print…
4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0346-25G E0346-5G
TCIAE0346-25GEA 981 EUR
TCIAE0346-25G TCIAE0346-5G
4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Ethylenedianiline
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂
Número MDL : MFCD00007923
Número CAS: 621-95-4
EINECS: 210-716-7
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C