Print…
Ethylene glycol diglycidyl ether mistura
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diglycidyloxyethane, 1,2-Bis(2,3-epoxypropoxy)ethane
E0342-25G E0342-500G
TCIAE0342-25GEA 16 EUR
TCIAE0342-25G TCIAE0342-500G
Ethylene glycol diglycidyl ether mistura
Ethylene glycol diglycidyl ether
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174.19 g/mol
Ponto de Inflamação: 157°C
Número MDL : MFCD00005142
Número CAS: 2224-15-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Oxirane oxygen 11.5 to 12.3 %