Print…
2-Ethynylpyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0340-1ML E0340-5ML
TCIAE0340-1MLEA 31 EUR
TCIAE0340-1ML TCIAE0340-5ML
2-Ethynylpyridine ≥97.0% (por GC)
2-Ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₅N
Ponto de ebulição: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00041598
Número CAS: 1945-84-2
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %