Print…
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E0339-25G E0339-5G
TCIAE0339-25GEA 77 EUR
TCIAE0339-25G TCIAE0339-5G
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄S
Número MDL : MFCD00065059
Número CAS: 15301-40-3
EINECS: 239-334-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 8.0 %