Print…
1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Ethyl-2-phenyl-1H-indole
E0331-25G E0331-500G
TCIAE0331-25GEA 26 EUR
TCIAE0331-25G TCIAE0331-500G
1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (por HPLC)
1-Ethyl-2-phenylindole
Fórmula: C₁₆H₁₅N
Ponto de ebulição: 209°C
Número MDL : MFCD00031481
Número CAS: 13228-39-2
EINECS: 236-199-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity