Print…
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane, Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
E0327-25ML E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA 17 EUR
TCIAE0327-25ML TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Fórmula: C₁₁H₂₂O₄Si
Ponto de ebulição: 310°C
Ponto de Inflamação: 141°C
Número MDL : MFCD00014485
Número CAS: 3388-04-3
EINECS: 222-217-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %