Print…
Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0326-25ML E0326-500ML
TCIAE0326-25MLEA 16 EUR
TCIAE0326-25ML TCIAE0326-500ML
Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monoallyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 161°C
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00020607
Número CAS: 111-45-5
EINECS: 203-871-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %