Print…
Eicosanedioic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0320-25G E0320-250G
TCIAE0320-25GEA 180 EUR
TCIAE0320-25G TCIAE0320-250G
Eicosanedioic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Eicosanedioic acid
Fórmula: C₂₀H₃₈O₄
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD00059627
Número CAS: 2424-92-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C