Print…
Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isobutyl Cellosolve, 2-Isobutoxyethanol
E0301-25ML E0301-500ML
TCIAE0301-25MLEA 17 EUR
TCIAE0301-25ML TCIAE0301-500ML
Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monoisobutyl ether
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00059601
Número CAS: 4439-24-1
EINECS: 224-658-5
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&vid=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %