Print…
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopropyl 2-Ethylhexyl ether, n-Propanolamine 2-Ethylhexyl ether, 3-Aminopropyl Octyl ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propan-1-amine
E0295-25ML E0295-500ML
TCIAE0295-25MLEA 16 EUR
TCIAE0295-25ML TCIAE0295-500ML
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Fórmula: C₁₁H₂₅NO
Peso Molecular: 187.3223 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 103°C
Número MDL : MFCD00025619
Número CAS: 5397-31-9
EINECS: 226-420-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %