Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyleneglycoldi-n-butylether, Dibutyl Glycol, Dibutyl Cellosolve, 1,2-Dibutoxyethane
E0217-25ML
E0217-500ML
TCIAE0217-25MLEA
24
EUR
TCIAE0217-25ML
TCIAE0217-500ML
Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol dibutyl ether
Fórmula:
C₁₀H₂₂O₂ Ponto de ebulição: 202°C Ponto de Fusão: -69°C Ponto de Inflamação: 85°C |
Número MDL :
MFCD00048785 Número CAS: 112-48-1 EINECS: 203-976-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |