Print…
16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 16α-17α-Epoxy-δ4-pregnen-3,20-dione, 16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione, 16,17-Epoxyprogesterone
E0198-1G E0198-25G E0198-5G
TCIAE0198-1GEA 22 EUR
TCIAE0198-1G TCIAE0198-25G TCIAE0198-5G
16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (por HPLC)
16α,17α-Epoxyprogesterone
Fórmula: C₂₁H₂₈O₃
Peso Molecular: 328.452 g/mol
Número MDL : MFCD00055948
Número CAS: 1097-51-4
EINECS: 214-147-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +165.0 to +170.0 deg (C=1, CHCl3)