Ethyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with potassium hydroxide
E0193-25ML
E0193-500ML
E0193-100ML
TCIAE0193-25MLEA
17
EUR
TCIAE0193-25ML
TCIAE0193-500ML
TCIAE0193-100ML
Ethyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Ethyl vinyl ether
Fórmula:
C₄H₈O Ponto de ebulição: 36°C Ponto de Fusão: -115°C Ponto de Inflamação: -45°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009248 Número CAS: 109-92-2 EINECS: 203-718-4 UN: 1302 ADR: 3,I |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |