Print…
N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-4-methylaniline
E0179-25ML E0179-100ML
TCIAE0179-25MLEA 68 EUR
TCIAE0179-25ML TCIAE0179-100ML
N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Ethyl-p-toluidine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00035793
Número CAS: 622-57-1
EINECS: 210-742-9
UN: 2754
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %