Print…
N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
E0149-25G E0149-5G
TCIAE0149-25GEA 119 EUR
TCIAE0149-25G TCIAE0149-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Número MDL : MFCD00060154
Número CAS: 36966-04-8
EINECS: 253-291-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency