Print…
Potassium-2-ethylhexanoate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt
E0121-25G E0121-500G
TCIAE0121-25GEA 41 EUR
TCIAE0121-25G TCIAE0121-500G
Potassium-2-ethylhexanoate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Potassium-2-ethylhexanoate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00045896
Número CAS: 3164-85-0
EINECS: 221-625-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863f3de8ca91712ab8c53834ff8af279c9551d57&vid=bbb61511e7403dbb983c501c96093ac7f555a7f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Water max. 5.0 %