Print…
Sodium-4-ethylbenzenesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E0104-25G E0104-500G
TCIAE0104-25GEA 52 EUR
TCIAE0104-25G TCIAE0104-500G
Sodium-4-ethylbenzenesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-4-ethylbenzenesulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Número MDL : MFCD00070568
Número CAS: 14995-38-1
EINECS: 239-080-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency