Print…
Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Lead(II) Disodium Ethylenediaminetetraacetate
E0093-25G E0093-500G
TCIAE0093-25GEA 36 EUR
TCIAE0093-25G TCIAE0093-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso Molecular: 541.39 g/mol
Número MDL : MFCD00148921
Número CAS: 22904-40-1
EINECS: 245-314-0
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %