Print…
Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0090-25G E0090-500G
TCIAE0090-25GEA 16 EUR
TCIAE0090-25G TCIAE0090-500G
Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate
Fórmula: C₁₀H₁₂CuN₂Na₂O₈·4H₂O
Número MDL : MFCD00148920
Número CAS: 39208-15-6
EINECS: 254-356-9
Encomendar
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 13.0 to 15.0 %