Print…
EDTA ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
E0084-25G E0084-500G
TCIAE0084-25GEA 16 EUR
TCIAE0084-25G TCIAE0084-500G
EDTA ≥98.0% (por análise titulométrica)
EDTA
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso Molecular: 292.25 g/mol
Ponto de ebulição: 614
Ponto de Fusão: 242°C
Número MDL : MFCD00003541
Número CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Merck Index: 14,03517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&vid=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency