Print…
Ethylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Aminoethane Hydrobromide
E0056-25G E0056-500G
TCIAE0056-25GEA 16 EUR
TCIAE0056-25G TCIAE0056-500G
Ethylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Ethylamine hydrobromide
Fórmula: C₂H₇N
Número MDL : MFCD00051999
Número CAS: 593-55-5
EINECS: 209-797-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency